336661
Potassium hexafluorosilicate
About This Item
Productos recomendados
densidad
2.665 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.2K/c1-7(2,3,4,5)6;;/q-2;2*+1
Clave InChI
UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?