Merck
336653
Sigma-Aldrich
Potassium heptafluorotantalate(V)
99%
Sinónimos:
Dipotassium heptafluorotantalate
About This Item
Fórmula lineal:
K2TaF7
Número de CAS:
Peso molecular:
392.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
formulario
powder
solubilidad
H2O: slightly soluble(lit.)
densidad
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Ta/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
Clave InChI
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
Aplicación
Used in the electrochemical synthesis of TaB2.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)