This material is not tested for solubility. Various sources state that this compound is soluble in water. This information has not been validated.
334502
Potassium hexachloropalladate(IV)
99%
Sinónimos:
Potassium palladium(IV) chloride
Seleccione un Tamaño
155,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
155,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
densidad
2.738 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pd/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clave InChI
OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Hello, I want to in which kind of solvent can the K2PdCl6 dispersed? Does it work in water?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?