Merck
336491
Sigma-Aldrich
O-(4-Chlorobenzoyl)hydroquinine
98%
Sinónimos:
Dihydroquinine 4-chlorobenzoate, Hydroquinine 4-chlorobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H29ClN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
464.98
Beilstein:
4302318
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]26/D +150°, c = 1 in ethanol
mp
128-130 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-3-17-16-30-13-11-19(17)14-25(30)26(33-27(31)18-4-6-20(28)7-5-18)22-10-12-29-24-9-8-21(32-2)15-23(22)24/h4-10,12,15,17,19,25-26H,3,11,13-14,16H2,1-2H3/t17-,19-,25-,26+/m0/s1
Clave InChI
TXVNNFDXQZFMBQ-MFQNCIFPSA-N
Información legal
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)