Merck
336157
Sigma-Aldrich
Selenium oxychloride
97%
Sinónimos:
Seleninyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
SeOCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
liquid
bp
180 °C (lit.)
densidad
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Se](Cl)=O
InChI
1S/Cl2OSe/c1-4(2)3
Clave InChI
LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Selenium oxychloride may be used as a reagent for the preparation of α-chloro ketones.[1] Selenium oxychloride is miscible in CCl4, carbon disulfide and benzol.[2]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
SOME PROPERTIES OF SELENIUM OXYCHLORIDE.
Lenher V
Journal of the American Chemical Society, 43(1), 29-35 (1921)
Chlorination of ketones with selenium oxychloride.
Schaefer J P and Sonnenberg F
The Journal of Organic Chemistry, 28(4), 1128-1128 (1963)
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.