Merck
335541
Sigma-Aldrich
Dimethyltin dibromide
97%
Sinónimos:
Dibromodimethyltin
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SnBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
308.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
mp
75-77 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Sn](C)(Br)Br
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)