334642
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(IV) dichloride
95%
Sinónimos:
Di-π-Cyclopentadienylvanadium dichloride, Dichlorobis(cyclopentadienyl)vanadium, Dichlorovanadocene, Vanadocene dichloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: vanadium
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[V]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.V/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
MDWJZZZKWHLMQP-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Potential pharmacological compound for cancer treatment
- Catalyst for solvent free, room temperature preparation of vicinal aminoalcohols as fungistatic agents
- Catalyst fot oligomerization reactions via the Aufbau propagation reaction
- Catalyst for aqueous polymerization reactions using oxygen as a cocatalyst
- Catalyst for dl-selective pinacol-type coupling reactions
- Affector of crystal growth of calcium carbonate
- Inhibitor of human topoisomerase II enzyme with antitumor activity
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?