Merck
33420
Sigma-Aldrich
5,6-Diaminouracil sulfate salt
purum, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine hemisulfate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N4O2 · 0.5H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
191.16
Beilstein:
3781587
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
purum
Análisis
≥95.0% (HPLC)
residuo de ign.
≤1%
mp
≥300 °C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
sustituido por