Merck
331856
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-(+)-N-Z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine
99%
Sinónimos:
Benzyl (2S,3R)-(+)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
387.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]25/D +66°, c = 5.5 in methylene chloride
mp
205-207 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CN([C@@H]([C@@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C24H21NO4/c26-21-16-25(24(27)28-17-18-10-4-1-5-11-18)22(19-12-6-2-7-13-19)23(29-21)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,22-23H,16-17H2/t22-,23+/m1/s1
Clave InChI
HECRUWTZAMPQOS-PKTZIBPZSA-N
Aplicación
(2S,3R)-(+)-N-Z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine can be used as a starting material for the synthesis of:
  • α-Amino-β-silyloxy-ester, a key intermediate for the preparation of antimalarial drug quinine and its analogs.[1]
  • R, R-Formylglycine dimethylacetal, a key intermediate for the preparation of tuberculostatic compound capreomycin IB.[2]
  • 2R,5R,6S-2-(Methoxycarbonylmethyl)-5,6-diphenylmorpholine hydrochloride, a key intermediate for the preparation of an antibiotic (+)-negamycin.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Asymmetric synthesis of (2S, 3R)-capreomycidine and the total synthesis of capreomycin IB
DeMong DE and Williams RM
Journal of the American Chemical Society, 125(28), 8561-8565 (2003)
Asymmetric synthesis of (+)-negamycin
Jain RP and Williams RM
The Journal of Organic Chemistry, 67(18), 6361-6365 (2002)
Synthetic studies on quinine: quinuclidine construction via a Ketone Enolate regio-and diastereoselective Pd-mediated allylic alkylation
Johns DM, et al.
Organic Letters, 8(18), 4051-4054 (2006)