Merck
331686
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
168.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
52-54 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
COc1ccc(C(C)=O)c(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)