Merck
331384
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethylphenol
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
137,00 €
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
137,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C6H2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Beilstein:
1907246
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
cadena SMILES
Cc1cc(O)cc(C)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-9(10)5-7(2)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
Clave InChI
FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Photochemical properties of 3,4,5-trimethylphenol in β-cyclodextrin complexes were studied.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Photophysics and photochemistry of methylated phenols in. beta.-cyclodextrin inclusion complexes.
Monti S, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(49), 13011-13016 (1993)