331295
Dichloroacetic anhydride
technical grade, 85%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Análisis
85%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.483 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
densidad
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
Clave InChI
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?