Merck
331198
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy-3-oxide, free radical
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
234.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Análisis
98%
mp
103-105 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)N([O])C(C)(C)[N+]([O-])=C1c2ccccc2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)