Merck
331074
Sigma-Aldrich
(4R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
96%
Sinónimos:
2-[(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethanol
Seleccione un Tamaño
5 G
207,90 €
207,90 €
Precio de catálogo297,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
207,90 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
207,90 €
Precio de catálogo297,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4390 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
ketal
cadena SMILES
CC1(C)OC[C@@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Clave InChI
YYEZYENJAMOWHW-ZCFIWIBFSA-N
Aplicación
(4R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used:
  • To introduce a chiral center selectively in the carbon chain C10 during the total synthesis of protectin D1.[1]
  • As a starting material in the total synthesis of an anti-diabetic molecule cytopiloyne.[2]
  • As a starting material in the preparation of 4-15N-amino-2-butane-1,2-diol, which is used to synthesize 15N-labeled oligodeoxynucleotides.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Total synthesis of the potent anti-inflammatory lipid mediator Protectin D1.
Rodriguez AR and Spur BW.
Tetrahedron Letters, 55(43), 6011-6015 (2014)
Spectroscopic characterization of interstrand carbinolamine cross-links formed in the 5′-CpG-3′sequence by the acrolein-derived γ-OH-1, N 2-propano-2′-deoxyguanosine DNA Adduct
Cho Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(50), 17686-17696 (2005)
Total synthesis of the potent anti-inflammatory lipid mediator Protectin D1
Rodriguez AR and Spur BW
Tetrahedron Letters, 55(43), 6011-6015 (2014)
The First Total Synthesis of Cytopiloyne, an Anti-Diabetic, Polyacetylenic Glucoside
Kumar CR, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(31), 8696-8703 (2011)