330248
5-Chloro-1-ethyl-2-methylimidazole
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
101 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCn1c(Cl)cnc1C
InChI
1S/C6H9ClN2/c1-3-9-5(2)8-4-6(9)7/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
RHQYMLWGPGEEOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?