327859
2′,3′-Dideoxy-5-iodouridine
97%
Sinónimos:
5-Iodo-2′,3′-dideoxyuridine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
176 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O4/c10-6-3-12(9(15)11-8(6)14)7-2-1-5(4-13)16-7/h3,5,7,13H,1-2,4H2,(H,11,14,15)/t5-,7+/m0/s1
Clave InChI
OBGFSDPYSQAECJ-CAHLUQPWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)