Merck
327573
Sigma-Aldrich
N-Propylcyclopropanemethylamine
95%
Seleccione un Tamaño
25 G
51,50 €
51,50 €
Precio de catálogo103,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
51,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5CH2NHCH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
113.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
51,50 €
Precio de catálogo103,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
densidad
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCNCC1CC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-5-8-6-7-3-4-7/h7-8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
MAVLRJDQJZJTQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N-Propylcyclopropanemethylamine may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)