327247
(S)-(−)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]30/D −54°, c = 1 in chloroform
bp
128 °C/15 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@H](O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
DZLZSFZSPIUINR-LURJTMIESA-N
Aplicación
Used in the synthesis of chiral boronic acids, which serve as reagents for enantiomeric purity determination of diols by H-NMR.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33, 1182-1182 (1994)