Merck
325880
Sigma-Aldrich
Samarium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Sm2(SO4)3 · 8H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
733.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: samarium
impurezas
≤2000 ppm Total rare earth impurities (ICP)
densidad
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
Clave InChI
SICAFVHZPBSARB-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)