324957
Tetramethyl 1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylate
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
cadena SMILES
COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable