Merck
324604
Sigma-Aldrich
Chloromethyl phenyl sulfone
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SO2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
190.65
Beilstein:
2046644
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97%
mp
51-53 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
sulfone
cadena SMILES
ClCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)