320587
Benzyl cyanoformate
97%
Sinónimos:
Cyanoformic acid benzyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
66-67 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidad
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(OCc1ccccc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
Clave InChI
GDZIODIYBLTRRJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?