Merck
320161
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
reagent grade, 97%
Sinónimos:
α-Chlorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
126.58
Beilstein:
471308
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
densidad de vapor
4.36 (vs air)
presión de vapor
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
Ensayo
97%
temp. de autoignición
1085 °F
contiene
0.25% propylene oxide as inhibitor
lim. expl.
14 %
índice de refracción
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sylvie Mavel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(4), 1388-1395 (2012-02-04)
The dopamine transporter (DAT) plays a pivotal role in the regulation of dopamine neurotransmission, and is involved in a number of physiological functions and brain disorders. Furthermore the DAT analysis by molecular imaging techniques is a useful tool for the
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation