Merck
319791
Sigma-Aldrich
1,5,9-Triazacyclododecane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21N3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.28
Beilstein:
636026
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
bp
77-78 °C/3 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CNCCCNCCCNC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-4-10-6-2-8-12-9-3-7-11-5-1/h10-12H,1-9H2
Clave InChI
VQFZKDXSJZVGDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter