Merck
317322
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-butanol
97%
Sinónimos:
(S)-(−)-α-Propylbenzyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
2043698
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]21/D −48.6°, c = 5 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
bp
120 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10-11H,2,6H2,1H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
HQRWWHIETAKIMO-JTQLQIEISA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)