Merck
311103
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium fluoride hydrate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2N(CH3)3F·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
169.24 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
181-183 °C (lit.)
cadena SMILES
O.[F-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.FH.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
RQVPEOYSZICMEA-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Fluorination reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)