Merck
310913
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1-heptanol
95%
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)7OH
Número de CAS:
Peso molecular:
195.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
111-112 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
Clave InChI
MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
O Loreau et al.
Chemistry and physics of lipids, 106(1), 65-78 (2000-07-06)
Several grams of labelled trans linoleic and linolenic acids with high chemical and isomeric purities (>97%) have been prepared for human metabolism studies. A total of 12.5 g of (9Z, 12E)-[1-(13)C]-octadeca-9,12-dienoic acid and 6.3 g of (9Z,12Z, 15E)-[1-(13)C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid were