Merck
310603
Sigma-Aldrich
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42-43 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketone
cadena SMILES
CC1(C)CC(=O)C(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5-6(9)8(3,4)10-7/h5H2,1-4H3
Clave InChI
HWFLEGUPVIFSJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)