310190
Tetraphenylbiphosphine
Sinónimos:
Tetraphenyldiphosphane
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
258-260 °C/1 mmHg (lit.)
mp
120-122 °C (sealed tube) (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
c1ccc(cc1)P(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20P2/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Clave InChI
DAPZRBJQPPDZGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Selective formation of unsaturated amino acids
- Hydrogenation reactions
Initiator in catalytic polymerization reactions
Cocatalyst for rhodium-catalyzed hydroformylation
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Pyr. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?