310115
Phosphorus trichloride
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Phosphorus(III) chloride
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.75 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
100 mmHg ( 20 °C)
125 mmHg ( 25 °C)
385 mmHg ( 55 °C)
Análisis
99.999% trace metals basis
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
74-78 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
densidad
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
Clave InChI
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter