Merck
310026
Sigma-Aldrich
Triethyl α-propargylphosphonoacetate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19O5P
Número de CAS:
Peso molecular:
262.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
106-109 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(CC#C)P(=O)(OCC)OCC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)