Merck
308714
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo-d3
99.8 atom % D
Sinónimos:
Cianuro de metil-d3, Trideuteroacetonitrilo
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
44.07
Beilstein:
1740230
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99.8 atom % D
envase
pk of 5 × 0.5 mL
índice de refracción
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)