Merck
308439
Sigma-Aldrich
Selenic acid
94%
About This Item
Fórmula lineal:
H2SeO4
Número de CAS:
Peso molecular:
144.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
94%
índice de refracción
n20/D 1.5174 (lit.)
densidad
2.511 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O[Se](O)(=O)=O
Envase
Packaged in glass bottles
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)