Merck
308390
Sigma-Aldrich
Potassium molybdate
98%
Sinónimos:
Dipotassiummolybdate
Seleccione un Tamaño
100 G
85,60 €
500 G
178,00 €
85,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
85,60 €
500 G
178,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
K2MoO4
Número de CAS:
Peso molecular:
238.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
85,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: molybdenum
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
Clave InChI
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)