Merck
30763
Sigma-Aldrich
Boc-α-(diphenylmethyl)-DL-Pro-OH
technical, ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
1-Boc-2-(diphenylmethyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(benzhydryl)-DL-proline, Boc-α-(diphenylmethyl)-DL-proline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H27NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
381.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO4/c1-22(2,3)28-21(27)24-16-10-15-23(24,20(25)26)19(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19H,10,15-16H2,1-3H3,(H,25,26)
Clave InChI
RUBYLACKGJPIPO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.