306797
(S)-(−)-2-Chloropropionic acid
99%
Sinónimos:
(S)-(−)-2-Chloropropanoic acid, L-α-Chloropropionic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]25/D −14°, neat
índice de refracción
n20/D 1.4347 (lit.)
bp
77 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H](Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clave InChI
GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?