306649
tert-Butyl ethyl malonate
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.416 (lit.)
bp
83-85 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-5-12-7(10)6-8(11)13-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup