Merck
305766
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-2-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
237.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]19/D +5.9°, c = 2.4 in chloroform
mp
87-89 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@]2(COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)CO2
InChI
1S/C11H11NO5/c1-11(7-17-11)6-16-10(13)8-2-4-9(5-3-8)12(14)15/h2-5H,6-7H2,1H3/t11-/m1/s1
Clave InChI
PUBTVFBOTFDPTA-LLVKDONJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)