Merck
305340
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate on Celite®
extent of labeling: 30 wt. % loading
About This Item
Fórmula lineal:
Cu(NO3)2
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario:
powder and chunks
Formulario
powder and chunks
concentración
28.0-34.0% (with Na2S2O3, titration)
Extensión del etiquetado
30 wt. % loading
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clave InChI
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)