Merck
305308
Sigma-Aldrich
N,N′-Disuccinimidyl oxalate
85%
Sinónimos:
Di(N-succinimidyl) oxalate, N,N′-Disuccinimidyl oxalate, DSO
Seleccione un Tamaño
5 G
86,50 €
86,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
86,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
284.18
Beilstein:
4562450
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
86,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
85%
mp
239 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
imide
cadena SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C10H8N2O8/c13-5-1-2-6(14)11(5)19-9(17)10(18)20-12-7(15)3-4-8(12)16/h1-4H2
Clave InChI
OMAHFYGHUQSIEF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Remainder disuccinimidyl carbonate
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yichao Tian et al.
Scientific reports, 5, 10582-10582 (2015-06-09)
Many remarkable properties of graphene are derived from its large energy window for Dirac-like electronic states and have been explored for applications in electronics and photonics. In addition, strong electron-phonon interaction in graphene has led to efficient photo-thermo energy conversions
Characterization of the reaction products of adult human hemoglobin and disuccinimidyloxalate.
M A Marini et al.
Biopolymers, 28(12), 2195-2200 (1989-12-01)
Bhushan J Toley et al.
The Analyst, 140(22), 7540-7549 (2015-09-24)
We present a method of rapid isothermal amplification of DNA without initial heat denaturation of the template, and methods and probes for (a) real-time fluorescence detection and (b) lateral flow detection of amplicons. Isothermal strand displacement amplification (iSDA) can achieve