Merck
304409
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexyl-1-propanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
142.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
densidad
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H18O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
CLYAQFSQLQTVNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Cyclohexyl-1-propanol was used in synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate via trans-esterification by Candida antarctica lipase B.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate from 5-caffeoylquinic acid with consecutive enzymatic conversions in ionic liquid.
Kurata A, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 69(3), 161-167 (2011)