304042
2-Methyl-2-butene solution
2.0 M in THF
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.4 (vs air)
presión de vapor
14.34 psi ( 55 °C)
3.96 psi ( 20 °C)
Formulario
liquid
concentración
2.0 M in THF
densidad
0.835 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
Clave InChI
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?