Merck
303631
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6F4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
243.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
59-61 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
Clave InChI
LZUYSMHNMFCPBF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The decomposition of 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline by pentyl nitrite yields the corresponding aryl radicals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Homolytic reactions of polyfluoroaromatic compounds IX. Abstraction reactions of some< i> p</i>-substituted tetra-fluorophenyl radicals.
Bolton R, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 5(1), 1-5 (1975)