Merck
303593
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium methyl sulfate
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
40,90 €
40,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
40,90 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3S(OSO3CH3)
Número de CAS:
Peso molecular:
188.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
40,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
92-94 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
C[S+](C)C.COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H9S.CH4O4S/c1-4(2)3;1-5-6(2,3)4/h1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Useful reagent for the methylenation of aldehydes and ketones to form epoxides.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthetic Communications, 15, 749-749 (1985)