303062
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
223-225 °C (lit.)
solubilidad
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless (in methanol)
cadena SMILES
CC1=CC(=O)NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H,1H3,(H2,5,6,7)
Clave InChI
WGVHNCAJPFIFCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?