Merck
302503
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl acetate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(CCC)=C(\[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
Clave InChI
HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes