301949
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonyl chloride
97%
Sinónimos:
(−)-Camphor-10-sulfonyl chloride, (1R)-Camphor-10-sulfonic acid chloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
actividad óptica
[α]18/D −33°, c = 3 in chloroform
mp
66-68 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@]12CC[C@](CS(Cl)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m0/s1
Clave InChI
BGABKEVTHIJBIW-XVKPBYJWSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges