Merck
30178
Sigma-Aldrich
D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Beilstein:
5763077
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (AT)
actividad óptica
[α]20/D −1.4±0.3°, c = 2% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.C[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
Clave InChI
WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)