Merck
301612
Sigma-Aldrich
9-Anthraldehyde oxime, predominantly syn
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
221.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
162-164 °C (lit.)
grupo funcional
amine
oxime
cadena SMILES
O\N=C\c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO/c17-16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,17H/b16-10+
Clave InChI
HLGMTCSSRBPNOQ-MHWRWJLKSA-N
Descripción general
Gallium triflate catalyzed dehydration of 9-anthraldehyde oxime to nitrile is reported.[1]
Aplicación
9-Anthraldehyde oxime was used in preparation of new triosmium cluster [Os3(CO)11(C14H9CN)].[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and structural characterization of a triosmium carbonyl cluster containing a 9-anthracenecarbonitrile ligand derived from 9-anthraldehyde oxime.
Wong JS-Y, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 6(6), 713-717 (2003)
Gallium (III) triflate catalyzed dehydration of aldoximes.
Yan P, et al.
Catalysis Letters, 101(3), 141-143 (2005)