301515
N-Tritylglycine
98%
Sinónimos:
N-(Triphenylmethyl)glycine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)CNC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19NO2/c23-20(24)16-22-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,22H,16H2,(H,23,24)
Clave InChI
XUXRXWLKUYPGMZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable